Merck
307777
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
98%
Synonim(y):
(S)-5-Oxoproline ethyl ester, L-Pyroglutamic acid ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.17
Beilstein:
82621
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]19/D +3.3°, c = 10 in ethanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
bp
176 °C/12 mmHg (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(9)8-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Klucz InChI
QYJOOVQLTTVTJY-YFKPBYRVSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)