Merck
81606
Supelco
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 4,300
Synonim(y):
Poly(sodium styrenesulfonate)
Wybierz wielkość
250 MG
527,00 zł
527,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
527,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
527,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
for GPC
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
masa cząsteczkowa
Mp ~3800
Mw ~4300
metody
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.2
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)