Przejdź do
328596
4-Styrenesulfonic acid sodium salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
560,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
1552,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHC6H4SO3Na·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.19 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
220-266-3
MDL number:
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H8O3S.Na.H2O/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11;;/h2-6H,1H2,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
AATHLPHPRXGBAI-UHFFFAOYSA-M
General description
4-Styrenesulfonic acid sodium salt hydrate is a water soluble vinyl monomer. It can be polymerized to form copolymers/homopolymers with other vinyl monomers.
Application
4-Styrenesulfonic acid sodium salt hydrate (NaSS) modified membranes have been coated on proteins for lysozyme fractionation. NaSS can also be used in combination with potassium methacrylate to create ionic charges on the surface of the nanosilica for the fabrication of organic-inorganic hybrid nanoparticles. Silica nanoparticles can be grafted by radical polymerizing NaSS with 3-sulfopropylmethacrylate, which can be used in the preparation of proton-conducting membranes based nanoparticles (PBNPs) as components for fuel cells.
4-Styrenesulfonic acid sodium salt hydrate( NaSS, SSAS) was grafted on poly(ethersulfone) (PES) membrane to determine the fractionation of proteins with similar molecular weights and close pI values. NaSS based ion exchange membranes for membrane capacitive deionization (MCDI) have been synthesized. Copolymerization characteristics of sodium styrenesulfonate has been studied.c
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
434558434566230901
description
-
description
average Mw ~20,000, powder
description
average Mw ~20,000, powder
description
97%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder, crystals or chunks
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)