Przejdź do
81395
Poly(vinyl chloride) carboxylated
Selectophore, 1.8% carboxyl basis
Synonim(y):
Poly(vinyl chloride-co-acrylic acid)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C3H4O2 · C2H3Cl)x
Numer CAS:
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
description
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore
form
powder
concentration
1.8% (carboxyl)
SMILES string
ClC=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H3Cl/c1-2-3(4)5;1-2-3/h2H,1H2,(H,4,5);2H,1H2
InChI key
SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Poly(vinyl chloride) carboxylated may be used in the preparation of ultrafiltration membranes using phase-inversion method.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1895539233224901
description
for ion-selective electrodes
description
carboxylated
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
Selectophore
product line
-
product line
Selectophore
product line
Selectophore
concentration
1.8% (carboxyl)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation, structure, and transport properties of ultrafiltration membranes of poly (vinyl chloride)(PVC), carboxylated poly (vinyl chloride)(CPVC), and PVC/CPVC blends.
Babu R P and Gaikar G V.
Journal of Applied Polymer Science, 73(7), 1117-1130 (1999)
IIIrd International Symposium on Neural Transplantation. Cambridge, 6-11 August, 1989. Proceedings.
Progress in brain research, 82, 1-734 (1990-01-01)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
81395-10G04061833481332
81395-50G04061833448069