Merck
80012
Supelco
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene
analytical standard
Synonim(y):
1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-dimethylbenzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6Br4(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.75
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.5% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
254-256 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
ciąg SMILES
Cc1c(Br)c(Br)c(C)c(Br)c1Br
InChI
1S/C8H6Br4/c1-3-5(9)7(11)4(2)8(12)6(3)10/h1-2H3
Klucz InChI
RXKOKVQKECXYOT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)