78820
1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol
for spectrophotometric det. of Pd, for the determination of Bi, ≥97.0%
Synonim(y):
1-Phenyl-5-mercaptotetrazole, 1-Phenyltetrazoline-5-thione, 5-Mercapto-1-phenyltetrazole
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
Postać
powder
jakość
for spectrophotometric det. of Pd
for the determination of Bi
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
145 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Sc1nnnn1-c2ccccc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7-8-9-10-11(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,10,12)
Klucz InChI
GGZHVNZHFYCSEV-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?