Kluczowe dokumenty
90268
Polyvinylpyrrolidone
K 25, tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
PVP, Polyvidone, Povidone
Wybierz wielkość
1340,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1340,00 zł
Polecane produkty
agency
tested according to Ph. Eur.
Formularz
powder
ciąg SMILES
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Klucz InChI
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Koliofilizowane dyspersje cukrowo-polimerowe zwiększające stabilność przetwarzania i przechowywania..: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie poliwinylopirolidonu w koliofilizowanych dyspersjach cukrowo-polimerowych w celu poprawy stabilności przetwarzania i przechowywania farmaceutyków. Badania pokazują, w jaki sposób połączenie cukrów z poliwinylopirolidonem zwiększa stabilność fizyczną i wydajność powstałych dyspersji, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania skuteczności leku podczas przechowywania i obsługi (Giannachi et al., 2024).
- Wytwarzanie i ocena stabilnych amorficznych cząstek kompozytu polimer-lek za pomocą bezdyszowego nebulizatora ultradźwiękowego...: W artykule omówiono rozwój amorficznych cząstek kompozytu polimer-lek przy użyciu poliwinylopirolidonu i bezdyszowego nebulizatora ultradźwiękowego. Odkrycia wskazują, że poliwinylopirolidon pomaga w stabilizacji amorficznej postaci leku, co może zwiększyć jego rozpuszczalność i biodostępność (Lee et al., 2024).
- Nanocząstki tlenku cynku syntetyzowane metodą koprecypitacji wspomaganej polimerami i ich zastosowanie w zielonej syntezie chemicznej poprzez fotokatalityczną konwersję glukozy...: W pracy przedstawiono nowatorską metodę wykorzystania poliwinylopirolidonu w syntezie nanocząstek tlenku cynku. Badania pokazują, że nanocząstki te mogą być stosowane w zielonych procesach chemicznych, takich jak fotokatalityczna konwersja glukozy, pokazując wszechstronność poliwinylopirolidonu w katalizie i materiałoznawstwie (Kaewsaenee et al., 2023).
- Opracowanie i ocena aktywności schistosomobójczej in vitro stałych dyspersji opartych na 2-(-5-bromo-1-H-indolo-3-ylo-metyleno)-N-(naftaleno-1-ylohydrazyno-karbotiamidzie)...: W artykule zbadano zastosowanie poliwinylopirolidonu w formułowaniu stałych dyspersji do leczenia przeciwpasożytniczego. Wyniki pokazują, że poliwinylopirolidon może zwiększać rozpuszczalność i skuteczność aktywnego składnika farmaceutycznego przeciwko infekcjom pasożytniczym (de Luna Rocha et al., 2024).
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?