Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5COCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.59
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-531-1
Beilstein/REAXYS Number:
507950
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
Produkt 77460 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
bp
244-245 °C (lit.)
mp
53-56 °C, 54-56 °C (lit.)
density
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, ketone, phenyl
SMILES string
ClCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
IMACFCSSMIZSPP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTPN6(5777)
General description
2-Chloroacetophenone is an organic building block used in the synthesis of heterocyclic compounds. It has low solubility in water but can be soluble in alcohols, ethers and other organic solvents.
Application
2-Chloroacetophenone can be used in the synthesis of phenyl acetic acid by Photo-Favorskii rearrangement. It is also used in the preparation of 1-(2-chlorophenyl)ethanol via asymmetric hydrogenation reaction.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloroacetophenone
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Preparation of microgel-supported chiral catalysts and their application in the asymmetric hydrogenation of aromatic ketones
Deng J, et al.
Reactive and Functional Polymers, 72, 378-382 (2012)
Ionic liquid mediated and promoted one-pot green synthesis of new isoxazolyl dihydro-1 H-indol-4 (5 H)-one derivatives at ambient temperature
Modugu, et al.
Cogent Chemistry , 3, 1318693-1318693 (2017)
Experimental study of the adsorption of 2-Chloroacetophenone at the air-environmental water interface
Hao, et al.
Frontiers in environmental science., 10, 2254-2254 (2022)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 77460-100G | 04061836686741 |
| 77460-500G | 04061836686758 |