Merck
W509531
Sigma-Aldrich
Methyl palmitate
≥97%
Synonim(y):
n-Hexadecanoic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester
Wybierz wielkość
W509531-SAMPLE
220,00 zł
1 KG
441,00 zł
4 KG
1320,00 zł
8 KG
1870,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W509531-SAMPLE
220,00 zł
1 KG
441,00 zł
4 KG
1320,00 zł
8 KG
1870,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)14CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.45
Beilstein:
1780973
Numer WE:
Nr Rady Europy:
581
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.180
NACRES:
NA.21
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
Cocos nucifera
palm oil
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4512 (lit.)
bp
185 °C/10 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
gęstość
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
tree nuts
Organoleptyczne
waxy
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
Klucz InChI
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Methyl palmitate is a fatty acid methyl ester (FAME) that occurs naturally in crude palm oil [1] and walnut. [2]
Zastosowanie
Methyl palmitate can be used as an additive in food and cosmetic industries for the stabilization of fats and oil products by slowing down the auto-oxidation of unsaturated fatty acids.[3][4]
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Solvent free synthesis of methyl palmitate over sulfated zirconia solid acid catalyst
Saravanan K, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 165(11), 298-305 (2016)
Biodiesel production from crude Jatropha curcas L. seed oil with a high content of free fatty acids.
Berchmans HJ & Hirata S.
Bioresource Technology, 99(6), 1716-1721 (2008)
Density and speed of sound measurements on five fatty acid methyl esters at 83 kPa and temperatures from (278.15 to 338.15) K.
Ott LS, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 53(10), 2412-2416 (2008)
Enzyme catalyzed synthesis of cosmetic esters and its intensification: A review
Khan NR and Rathod VK
Process. Biochem., 50(11), 1793-1806 (2015)
P Cai et al.
Toxicology, 210(2-3), 197-204 (2005-04-21)
Kupffer cells are involved in phagocytosis and known to release biologically active mediators during early events of liver injury. Such functional properties of Kupffer cells can be modulated by methyl palmitate (MP). Therefore, efficacy of MP to modulate Kupffer cell