Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 484,00 zł |
Informacje o tej pozycji
484,00 zł
Quality Segment
vapor density
7.6 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
autoignition temp.
878 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
General description
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade - | grade - | grade - |
| application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| product line TraceCERT® | product line - | product line - | product line - |
| manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| bp 265 °C (lit.) | bp 265 °C (lit.) | bp 265 °C (lit.) | bp 265 °C/1013 hPa |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
260.6 °F - open cup
flash_point_c
127 °C - open cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 07395-100MG | 04022536017280 |
| 75918-50MG | 04061832916910 |