Merck
661139
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
97%
Wybierz wielkość
1 G
398,00 zł
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
398,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3BrF3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478
bp
84-85 °C/14 mmHg
gęstość
1.827 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10/h1-3H
Klucz InChI
WZVHLUMAQLUNTJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Regioselective deprotonation at C-3 with LDA followed by trapping with carbon dioxide provides the correspondin nicotinic acid.[1]
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis, 1619-1619 (2004)