Merck
68678
Supelco
6-Chloropyridine-3-carboxylic acid
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
6-Chloronicotinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.55
Beilstein:
115993
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
185-190 °C
190 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
Klucz InChI
UAWMVMPAYRWUFX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 6-chloropirydyno-3-karboksylowy jest metabolitem pestycydów neonikotynoidowych, imidakloprydu i acetamiprydu i występuje w różnych matrycach środowiskowych.(3) Jest szeroko stosowany w ochronie upraw rolnych, zwalczaniu owadów domowych i zwalczaniu szkodników środowiskowych.[1]
Więcej informacji można znaleźć tutaj: Neonikotynoidy
Zastosowanie
Kwas 6-chloropirydyno-3-karboksylowy może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w próbkach biologicznych[1] i żywności pochodzenia zwierzęcego[2] przy użyciu różnych technik chromatografii.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A green HPLC technique with a 100\% water mobile phase for detecting imidacloprid and its metabolite 6-chloronicotinic acid
Furusawa N
Current Chemistry Letters, 5(1), 27-32 (2016)
Qualitative profiling and quantification of neonicotinoid metabolites in human urine by liquid chromatography coupled with mass spectrometry
Taira K, et al.
Testing, 8(11) (2013)
Qualitative profiling and quantification of neonicotinoid metabolites in human urine by liquid chromatography coupled with mass spectrometry
Taira K, et al.
PLoS ONE, 8(11) (2013)
Mehmet Karabacak et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 71(3), 876-883 (2008-03-25)
The experimental and theoretical study on the structures and vibrations of 6-chloronicotinic acid (6-CNA, C(6)H(4)ClNO(2)) are presented. The Fourier transform infrared spectra (4,000-50 cm(-1)) and the Fourier transform Raman spectra (3,500-50 cm(-1)) of the title molecule in solid phase have
A Segura Carretero et al.
Journal of chromatography. A, 1003(1-2), 189-195 (2003-08-06)
A method is described for the analysis of the insecticide imidacloprid [1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine] and its metabolite 6-chloronicotinic acid by micellar electrokinetic chromatography with diode-array detection at 270 and 227 nm, respectively. The best results were obtained using sodium dodecyl sulphate at
Protokoły
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.