68353
DL-Serine
analytical standard
Synonim(y):
(±)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (TLC)
Postać
powder or crystals
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
kolor
white to off-white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
Klucz InChI
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?