223131
DL-Serine methyl ester hydrochloride
98%
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
134-136 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl[H].COC(=O)C(N)CO
InChI
1S/C4H9NO3.ClH/c1-8-4(7)3(5)2-6;/h3,6H,2,5H2,1H3;1H
Klucz InChI
NDBQJIBNNUJNHA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3