Merck
67575
Supelco
4-Chlorobenzyl chloride
analytical standard
Synonim(y):
α,4-Dichlorotoluene, (4-Chlorophenyl)methyl chloride, 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, NSC 34032
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.03
Beilstein:
471558
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tw
216-222 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
pharmaceutical
format
neat
ciąg SMILES
ClCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H6Cl2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
Klucz InChI
JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Chlorobenzyl chloride is generally used in the preparation of quaternary ammonium salts. It acts as an intermediate in the production of rice herbicide, pharmaceuticals and pesticides.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A catalytic method for the selective chlorination of benzyl chloride to 4-chlorobenzyl chloride using zeolite catalysts
Kale SM and Singh AP
J. Mol. Catal. A: Chem., 138(2-3), 263-272 (1999)