Kluczowe dokumenty
66010
Hydroxycitronellal
analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥94.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447-1.450
n20/D 1.448 (lit.)
tw
257 °C (lit.)
gęstość
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)CC(C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C10H20O2/c1-9(6-8-11)5-4-7-10(2,3)12/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
WPFVBOQKRVRMJB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It may also be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in the following:
- Fragrances using comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled with rapid scanning quadrupole mass spectrometry (GC × GC-qMS).
- Wastewater treatment plants (WWTPs) using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?