Przejdź do
16797
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
analytical standard
Synonim(y):
α-Cetone, Isomethyl-α-ionone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
355,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.32
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
204-846-3
MDL number:
355,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥90.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.495-1.505
density
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(=O)C(\C)=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-7-6-8-14(4,5)13(10)9-11(2)12(3)15/h7,9,13H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
InChI key
JRJBVWJSTHECJK-PKNBQFBNSA-N
General description
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one is a fragrance compound primarily utilized in personal care products, including cosmetics, shampoos, deodorants, air fresheners, etc. It is a well-known fragrance allergen known to induce allergic contact dermatitis and rashes.
Application
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in perfumes, leave-on cosmetics, commercial scented products,[1] and fragrance raw materials/perfume oils by various chromatography techniques.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W3647039319249722
grade
analytical standard
grade
FG, Kosher
grade
Molecular Biology
grade
analytical standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
format
-
format
-
format
neat
refractive index
n20/D 1.495-1.505
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.440-1.446, n20/D 1.442 (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.5 °F - closed cup
flash_point_c
110.3 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quantitative analysis of the 26 allergens for cosmetic labeling in fragrance raw materials and perfume oils
Leijs H, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(14), 5487-5491 (2005)
Development of a solid phase dispersion-pressurized liquid extraction method for the analysis of suspected fragrance allergens in leave-on cosmetics
Lamas JP, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(52), 8087-8094 (2010)
Determination of fragrance allergens and their dermal sensitization quantitative risk assessment (QRA) in 107 spray perfumes
Soo LD, et al.
Journal of Toxicology and Environmental Health. Part A, 81(22), 1173-1185 (2018)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
16797-1ML04061838749727