Przejdź do
288993
α-Amylcinnamaldehyde
97%, mixture of cis and trans
Synonim(y):
alpha-Amylcinnamaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
203,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH=C[(CH2)4CH3]CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.29
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-541-5
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.557 (lit.)
bp
287-290 °C (lit.)
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(/C(CCCCC)=C/C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H18O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11-12H,2-3,5,10H2,1H3/b14-11+
InChI key
HMKKIXGYKWDQSV-SDNWHVSQSA-N
General description
The short-term feeding studies in rats was carried out using α-amylcinnamaldehyde, a flavouring matter[1].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W206120W2061051034498
description
97%, mixture of cis and trans
description
mixture of cis and trans, ≥97%, natural, FG
description
mixture of cis and trans, ≥97%, stabilized, FG
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
97%
assay
≥97%
assay
≥97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
-
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.557 (lit.)
refractive index
n20/D 1.557 (lit.)
refractive index
n20/D 1.557 (lit.)
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
287-290 °C (lit.)
bp
287-290 °C (lit.)
bp
287-290 °C (lit.)
bp
300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Amylcinnamaldehyde
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
294.8 °F
flash_point_c
146 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)