Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.26
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
203-518-7
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
powder
370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
Molecular Biology
assay
≥95.0% (GC)
form
powder
density
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]C(CC(C)CCCC(O)(C)C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-9(6-8-11)5-4-7-10(2,3)12/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3
InChI key
WPFVBOQKRVRMJB-UHFFFAOYSA-N
General description
7-Hydroxycitronellal is fragrant sensitizer added frequently to deodorants and perfumes. It is one of the allergens responsible for axillary dermatitis.[1]
Application
Suitable for
- contact sensitization studies to identify allergens present in cosmetic preparations
- elucidation of molecular pathways related to allergic reactions
- analytical standard
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (GC) | assay ≥95% | assay - | assay - |
| form powder | form - | form liquid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. - |
| grade Molecular Biology | grade FG, Fragrance grade, Halal | grade Molecular Biology | grade technical grade |
| density 0.92 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.923 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.93 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.851 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?