Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 331,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Pore size:
1.5 μm
Material:
PTFE filter membrane
Diam.:
47 mm
Packaging:
pkg of 10 pack
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
PTFE Filter Membranes, pore size 1.5 μm, diam. 47 mm, pkg of 10 pack
material
PTFE filter membrane
packaging
pkg of 10 pack
diam.
47 mm
pore size
1.5 μm
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 1.5 μm, diam. 47 mm, pkg of 10 pack | description PTFE membrane circles, (TE 37), 1 μm, 47 mm, 50/pk | description pore size 0.5 μm, diam. 47 mm | description pore size 0.2 μm, diam. 25 mm |
| diam. 47 mm | diam. 47 mm | diam. 47 mm | diam. 25 mm |
| pore size 1.5 μm | pore size 1 μm | pore size 0.5 μm | pore size 0.2 μm |
| material PTFE filter membrane | material - | material PTFE membrane | material PTFE membrane |
| packaging pkg of 10 pack | packaging pack of 50 | packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?