Key Documents
63765
Sodium 3-mercapto-1-propanesulfonate
technical, ~80% (RT)
Synonim(y):
3-Mercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt, MPS
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical
Poziom jakości
Próba
~80% (RT)
Postać
solid
mp
~220 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCS
InChI
1S/C3H8O3S2.Na/c4-8(5,6)3-1-2-7;/h7H,1-3H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
Klucz InChI
FRTIVUOKBXDGPD-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?