This product has been discontinued and is no longer available. Other lysozyme products are available and may be tested for purity as well as activity. The information available would be product dependent.
Kluczowe dokumenty
62971
Lysozyme from chicken egg white
powder (crystalline), 70000-140000 U/mg
Synonim(y):
Mucopeptide N-acetylmuramoylhydrolase, Muramidase
Wybierz wielkość
454,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
454,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
chicken egg white
Poziom jakości
Formularz
powder (crystalline)
aktywność właściwa
70000-140000 U/mg
masa cząsteczkowa
single-chain 14.3 kDa
Mr ~14600
metody
cell based assay: suitable
przydatność
suitable for cell lysis
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
cell analysis
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
chicken ... LYZ(396218)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
The enzyme is active over a broad pH range (6.0 to 9.0). At pH 6.2, maximal activity is observed over a wider range of ionic strengths (0.02 to 0.100 M) than at pH 9.2 (0.01 to 0.06 M).
Definicja jednostki
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
What is the Assay and Purity of the product?
1 answer-
Helpful?
-
-
From which buffer was the product lyophilized?
1 answer-
This product is purified by ion-exchange and dialyzed to remove salt. It is 3X crystallized first in KCl and then in NaCl in its final stage.