Przejdź do zawartości
1.05281
Lizozym
(from egg white) ≥ 30 000 FIP-U/mg cryst. (hydrochloride) for biochemistry EC 3.2.1.17
Synonim(y):
Muramidaza
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Index Number:
232-620-4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
egg white
Quality Segment
form
solid
pH
3.5 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
solubility
300 g/L
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1([C@@H](CCC1)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H](CCCN\C(=N\[H])\N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc4c5c([nH]c4)cccc5)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc2c3c([nH]c2)cccc3)C(=O)N[C@@H](CCCN\C(=N\[H])\N)C(=O)N[C@@H]
InChI
1S/C99H159N37O23/c1-11-50(8)77(132-72(139)46-120-81(145)63(32-33-70(101)137)124-88(152)69-31-21-39-136(69)93(157)68(43-73(140)141)131-84(148)62(29-19-37-116-98(109)110)125-90(154)75(48(4)5)135-91(155)76(49(6)7)133-80(144)57(100)24-16-34-113-95(103)104)92(156)126-60(27-17-35-114-96(105)106)82(146)121-51(9)78(142)129-66(41-54-45-119-59-26-15-13-23-56(54)59)87(151)134-74(47(2)3)89(153)122-52(10)79(143)128-65(40-53-44-118-58-25-14-12-22-55(53)58)85(149)123-61(28-18-36-115-97(107)108)83(147)130-67(42-71(102)138)86(150)127-64(94(158)159)30-20-38-117-99(111)112/h12-15,22-23,25-26,44-45,47-52,57,60-69,74-77,118-119H,11,16-21,24,27-43,46,100H2,1-10H3,(H2,101,137)(H2,102,138)(H,120,145)(H,121,146)(H,122,153)(H,123,149)(H,124,152)(H,125,154)(H,126,156)(H,127,150)(H,128,143)(H,129,142)(H,130,147)(H,131,148)(H,132,139)(H,133,144)(H,134,151)(H,135,155)(H,140,141)(H,158,159)(H4,103,104,113)(H4,105,106,114)(H4,107,108,115)(H4,109,110,116)(H4,111,112,117)/t50-,51-,52-,57-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,74-,75-,76-,77-/m0/s1
InChI key
ZJCXKXFAOCLSRV-RYLVIXIQSA-N
General description
(z białka jaja) ≥ 30 000 FIP-U/mg kryst. (chlorowodorek) dla biochemii EC 3.2.1.17
Application
Lizozym (z białka jaja) ≥ 30 000 FIP-U/mg kryst. (chlorowodorek) dla biochemii EC 3.2.1.17. CAS 9001-63-2, pH 3,5 (H₂O, 20 °C) Roztwór wodny.
Analysis Note
Aktywność (Micrococcus luteus (substrat FIP); lizozym (standard FIP); pH 7,0; 25,0 °C)≥ 30000 FIP-U/mgPodane informacje nie oznaczają przydatności produktu do jakiegokolwiek konkretnego zastosowania. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie przed użyciem, czy produkt jest odpowiedni i dozwolony do zamierzonego przez klienta użycia i zastosowania.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)