Kluczowe dokumenty
62120
(R)-(+)-Limonene
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(+)-p-Mentha-1,8-diene, (+)-Carvene, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.7 (vs air)
ciśnienie pary
<3 mmHg ( 14.4 °C)
klasa czystości
purum
Próba
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +112±3°, c = 10% in ethanol
granice wybuchowości
6.1 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473 (lit.)
n20/D 1.473
bp
176-177 °C (lit.)
gęstość
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
Klucz InChI
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
suitable for GCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.