Kluczowe dokumenty
62103
Supelco
Lewatit® TP 207
sodium form
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Poziom jakości
opis
weakly acidic cation exchanger
Formularz
particles (spherical)
wilgoć
53-58%
metody
LPLC: suitable
strata
45-60% loss on drying, 110 °C
Matryca
styrene-divinylbenzene (macroporous)
grupa aktywna macierzy
iminodiacetic acid functional group
wielkość cząstki
400-1250 μm
pojemność
2.2 meq/mL by wetted bed volume
metoda separacji
affinity
Zastosowanie
Chelating resin especially suited for the selective binding of heavy metal cations from weakly acidic to weakly basic solutions.
Informacje prawne
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)