Merck
61410
Supelco
trans,trans-2,4-Nonadienal
analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH=CHCH=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
≥90.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.515-1.525
n20/D 1.5207 (lit.)
bp
97-98 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C([H])\C([H])=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h5-9H,2-4H2,1H3/b6-5+,8-7+
Klucz InChI
ZHHYXNZJDGDGPJ-BSWSSELBSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Komentarz do analizy
zawiera do 5,0% wody (obliczone na podstawie analizy elementarnej)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)