60800
Silica gel on TLC Al foils
silica gel 60 matrix, L × W 10 cm × 20 cm, with fluorescent indicator 254 nm
Synonim(y):
TLC cards Silica gel
Wybierz wielkość
607,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
607,00 zł
Polecane produkty
Materiały
aluminum support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
jakość
with fluorescent indicator 254 nm
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
10 cm × 20 cm
grubość warstwy
200 μm
wielkość cząstki
8.0-12.0 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?