60761
Nano-Silica gel RP-18W on Alu-foil
suitable for HPTLC, fluorescent indicator, aluminum cards
Synonim(y):
DC-Alufoils-Nano-silica gel RP-18W
About This Item
Polecane produkty
Formularz
aluminum cards
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic
fluorescent indicator
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
metody
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość warstwy
150 μm
150 μm
wielkość cząstki
≥8 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Zakres roboczy pH
2-10
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)