Merck
59799
Supelco
4-(Diethylaminomethyl)benzhydrazide
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
4-(Diethylaminomethyl)benzoic acid hydrazide, 4-(Diethylaminomethyl)benzoic hydrazide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H19N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.30
Beilstein:
13743368
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41121800
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
for HPLC derivatization
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
jakość
LiChropur
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(NN)C1=CC=C(CN(CC)CC)C=C1
InChI
1S/C12H19N3O/c1-3-15(4-2)9-10-5-7-11(8-6-10)12(16)14-13/h5-8H,3-4,9,13H2,1-2H3,(H,14,16)
Klucz InChI
GIGSNSOHCRCJJS-UHFFFAOYSA-N
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yoshio Suzuki et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 20(3), 475-482 (2004-04-08)
Novel labeling reagents, called MS probes, which possess a positively charged quaternary amine moiety and can transform a neutral analyte into a charged compound by simply mixing with the analyte and allowing the mixture to stand from several minutes to