Key Documents
55587
2-Heptanol
analytical standard
Synonim(y):
Methyl pentyl carbinol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419-1.421
n20/D 1.420 (lit.)
tw
160-162 °C (lit.)
gęstość
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
format
neat
ciąg SMILES
CCCCCC(C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)