Key Documents
537543
Propylene glycol monomethyl ether acetate
99%
Synonim(y):
1,2-Propanediol monomethyl ether acetate, 1-Methoxy-2-propyl acetate, MPA, PGMEA, Propylene glycol methyl ether acetate
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
3.7 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
669 °F
granice wybuchowości
13.1 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.402 (lit.)
tw
145-146 °C (lit.)
gęstość
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COCC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(4-8-3)9-6(2)7/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... AR(367) , IMPDH2(3615) , NR3C1(2908) , PGR(5241)
Inne uwagi
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
113.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?