Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 445,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCH(C2H5)COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
257-381-3
Beilstein/REAXYS Number:
1754068
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
445,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.423
density
1.010 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, ketone
SMILES string
CCC(C(C)=O)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O3/c1-4-6(5(2)8)7(9)10-3/h6H,4H2,1-3H3
InChI key
YXLVLOWNJCOOAU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (GC) | description 90% | description ≥97.0% (AT) | description 98% |
| assay ≥97.0% (GC) | assay 90% | assay ≥97.0% (AT) | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.423 | refractive index n20/D 1.418 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.5535 (lit.) |
| density 1.010 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.019 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.057 g/mL at 25 °C (lit.) |
| functional group ester, ketone | functional group ketone, ester | functional group ether, phenyl | functional group ketone |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?