Key Documents
49975
Acacetin
analytical standard
Synonim(y):
4′-Methylapigenin, 5,7-Dihydroxy-4′-methoxyflavone, Apigenin 4′-methyl ether, Buddleoflavonol, Linarigenin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤5.0% water
mp
260-265 °C (lit.)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)14-8-13(19)16-12(18)6-10(17)7-15(16)21-14/h2-8,17-18H,1H3
Klucz InChI
DANYIYRPLHHOCZ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?