419753
7-Hydroxyflavanone
98%
Synonim(y):
7-Hydroxy-2-phenylchroman-4-one
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
solid
mp
188-190 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc2C(=O)CC(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O3/c16-11-6-7-12-13(17)9-14(18-15(12)8-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14,16H,9H2
Klucz InChI
SWAJPHCXKPCPQZ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
mouse ... Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3