Merck
49497
Supelco
Dimethyl sulfate
for GC derivatization, LiChropur, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
Sulfuric acid dimethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2SO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.13
Beilstein:
635994
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
for GC derivatization
Poziom jakości
gęstość pary
4.3 (vs air)
ciśnienie pary
0.7 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.0% (GC)
temp. samozapłonu
923 °F
jakość
LiChropur
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.386 (lit.)
n20/D 1.387
tw
188 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
gęstość
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
Klucz InChI
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dimethyl sulfate may be used as a derivatization reagent for the esterification reaction in the determination of pharmaceuticals by automated aqueous derivatization solid-phase microextraction (SPME) coupled with gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
M J Cardador et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 878(21), 1824-1830 (2010-06-15)
Haloacetic acids (HAAs) are water disinfection byproducts (DBPs) formed by the reaction of chlorine oxidizing compounds with natural organic matter in water containing bromine. HAAs are second to trihalomethanes as the most commonly detected DBPs in surface drinking water and
Siming Huang et al.
Talanta, 136, 198-203 (2015-02-24)
An automated aqueous derivatization solid-phase microextraction (SPME) coupled with a gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) method was developed for simultaneous determination of eight pharmaceuticals in water samples. Dimethyl sulfate and tetrabutylammonium hydrogen sulfate were selected as derivatization and activation reagents for