Merck
47885
Sigma-Aldrich
Fumaraldehyde bis(dimethyl acetal)
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
trans-1,1,4,4-Tetramethoxy-2-butene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2CHCH=CHCH(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.21
Beilstein:
1723349
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
n20/D 1.429
bp
100-103 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(OC)\C=C\C(OC)OC
InChI
1S/C8H16O4/c1-9-7(10-2)5-6-8(11-3)12-4/h5-8H,1-4H3/b6-5+
Klucz InChI
ZFGVCDSFRAMNMT-AATRIKPKSA-N
Inne uwagi
Starting material for preparing the unstable mono-acetal, a versatile building block; Synthesis of chiral cyclic N,O-acetals employed in asymmetric reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron, 44, 5929-5929 (1988)
G.M. Coppola
Synthesis, 1021-1021 (1984)
S. Cardani et al.
Tetrahedron, 44, 5563-5563 (1988)
R. Gree et al.
Tetrahedron Letters, 27, 4983-4983 (1986)