Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 533,00 zł 399,75 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)2CHCH=CHCH(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723349
Assay:
95%
Form:
liquid
399,75 zł
Cena katalogowa533,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
100-103 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acetal, ether
SMILES string
COC(OC)\C=C\C(OC)OC
InChI
1S/C8H16O4/c1-9-7(10-2)5-6-8(11-3)12-4/h5-8H,1-4H3/b6-5+
InChI key
ZFGVCDSFRAMNMT-AATRIKPKSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description ≥96% | description 95% | description ≥99% |
| assay 95% | assay ≥96% | assay 95% | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.01 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.869 g/mL at 20 °C, 0.871 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.838 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 100-103 °C/15 mmHg (lit.) | bp 116-119 °C/752 mmHg (lit.) | bp - | bp −6.3 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form - | form gas |
| refractive index n20/D 1.428 (lit.) | refractive index n20/D 1.448 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?