Merck
46770
Supelco
Sulfacetamide
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N-(4-Aminobenzenesulfonyl)acetamide, N-(4-Aminophenylsulfonyl)acetamide, N1-Acetylsulfanilamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.24
Beilstein:
981718
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
Próba
≥98.0%
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
ciąg SMILES
CC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
SKIVFJLNDNKQPD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Struktura chemiczna: sulfonamid
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Demet Sensoy et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 72(3), 487-495 (2009-02-19)
The aim of this study was to prepare bioadhesive sulfacetamide sodium (SA) microspheres to increase their residence time on the ocular surface and to enhance their treatment efficacy on ocular keratitis. Microspheres were fabricated by spray drying method using mixture
Meghan I Dubina et al.
Archives of dermatology, 145(9), 1027-1029 (2009-09-23)
A recent study demonstrated evidence of a yellow-orange discoloration of the skin and hair when topical dapsone gel was combined with benzoyl peroxide. This phenomenon had previously been observed by one of us (A.B.F.) when sulfasalazine was combined with benzoyl
Rade Injac et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 25(4), 424-431 (2008-03-19)
A separation technique for zinc bacitracin, polymyxin B, oxytetracycline and sulfacetamide in animal feedstuffs by micellar electrokinetic capillary chromatography (MEKC) was developed. The running buffer was 20 mmol l(-1) borate, 20 mmol l(-1) phosphate, pH 8.4, containing 20 mmol l(-1)
E Kremer et al.
Journal of inorganic biochemistry, 100(7), 1167-1175 (2006-04-06)
The synthesis, characterization and comparative biological study of a series of antibacterial copper complexes with heterocyclic sulfonamides were reported. Two kinds of complexes were obtained with the stoichiometries [Cu(L)2] . H2O and [Cu(L)2(H2O)4] . nH2O. They were characterized by infrared
Fatmah A M Al-Omary et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(8), 2849-2863 (2010-03-31)
A new series of 2,6-substituted-quinazolin-4-ones was designed, synthesized, and evaluated for their in vitro DHFR inhibition, antimicrobial, and antitumor activities. Compounds 22, 33-37, 39-43, and 45 proved to be active DHFR inhibitors with IC(50) range of 0.4-1.0microM. Compound 18 showed