Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 256,00 zł |
Informacje o tej pozycji
256,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
175-177 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
InChI key
MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 2
target_organs
Blood, Blood,spleen,Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 227900-10G | 04061838780980 |
| 46158-250MG | 04061832344584 |