Kluczowe dokumenty
46045
Ethynylmagnesium bromide solution
technical, ~0.5 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
HC≡CMgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.24
Beilstein:
3600874
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
klasa czystości
technical
stężenie
~0.5 M in THF
gęstość
0.94 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Mg]C#C
InChI
1S/C2H.BrH.Mg/c1-2;;/h1H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
HUGJUYPSXULVQQ-UHFFFAOYSA-M
Przestroga
can precipitate on storage
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)