Merck
45996
Supelco
1,2,4-Trimethylbenzene
analytical standard
Synonim(y):
Pseudocumene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H3(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.19
Beilstein:
1903005
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
eCl@ss:
39011403
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
4.5 mmHg ( 37.7 °C)
temp. samozapłonu
959 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
6.4 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
gęstość
0.876 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)c(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,2,4-trimetylobenzen może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w próbkach środowiskowych przy użyciu chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Benzene analytical standard
Supelco
12540
Benzene
Solid-phase microextraction (SPME) for rapid field sampling and analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
Hook.LG, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 21(8), 534-543 (2002)
Fei Li et al.
Indian journal of dermatology, 65(2), 92-96 (2020-03-18)
Common indoor pollutants, as fine particulate matter (PM2.5), can damage people's health and cause skin allergies. However, it remains unknown which common pollutants can lead to allergy, such as, in children atopic dermatitis, and what is the key molecule. This
Z Korsak et al.
International journal of occupational medicine and environmental health, 13(2), 155-164 (2000-09-01)
Toxic effects of exposure of 1,2,4-trimethylbenzene (pseudocumene) in the condition of sub-chronic inhalation experiment were examined. Rats were exposed to vapours of pseudocumene at concentrations of 123 mg/m3, 492 mg/m3 and 1230 mg/m3, 6 h/day, 5 days/week for 3 months.
Z Zheng et al.
Applied microbiology and biotechnology, 57(4), 572-578 (2002-01-05)
Laboratory batch experiments were performed with contaminated aquifer sediments and four soluble aromatic components of jet fuel to assess their biodegradation under anaerobic conditions. The biodegradation of four aromatic compounds, toluene, o-xylene, 1,2,4-trimethylbenzene (TMB), and naphthalene, separately or together, was
Richard H McKee et al.
International journal of toxicology, 29(3), 277-290 (2010-05-08)
This article reports the results of neurobehavioral tests on representative aromatic constituents, specifically C(9) to C(11) species. The testing evaluated effects in several domains including clinical effects, motor activity, functional observations, and visual discrimination performance. Exposures ranging from 600 to