Merck
45499
Supelco
Flubenzimin
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
250 MG
243,00 zł
243,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
243,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H10F6N4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
243,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
FC(F)(F)/N=C1S\C(=N/c2ccccc2)N(c3ccccc3)C\1=N\C(F)(F)F
InChI
1S/C17H10F6N4S/c18-16(19,20)25-13-14(26-17(21,22)23)28-15(24-11-7-3-1-4-8-11)27(13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b24-15-,25-13+,26-14-
Klucz InChI
IZFZCMFMJKDHJZ-BANPTERESA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Characteristics of the acaricidal action of cropotex--an inhibitor of tick development].
Iu S Korotkov et al.
Meditsinskaia parazitologiia i parazitarnye bolezni, (3)(3), 44-48 (1985-05-01)