Przejdź do
38827
4,4′-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
4,4′-Dimethoxytrityl chloride, Chloro-4,4′-dimethoxytriphenylmethane, DMT, DMT-Cl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
578,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H19ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.83
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
255-002-6
Beilstein/REAXYS Number:
2471942
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
578,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
mp
123-125 °C
functional group
chloro, phenyl
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C21H19ClO2/c1-23-19-12-8-17(9-13-19)21(22,16-6-4-3-5-7-16)18-10-14-20(24-2)15-11-18/h3-15H,1-2H3
InChI key
JBWYRBLDOOOJEU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
4,4′-Dimethoxytriphenylmethyl chloride (DMTrCl) can be used as a protecting agent:
  • For hydroxyl group of nucleosides/nucleotides as its O-(4,4′-dimethoxytrityl)derivative.
  • For 10 sulfhydryl group of oligonucleotide analogs as its DMTr thioether.
Other Notes
Useful protecting-group reagent; Removal
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
100013SML3593693014
description
≥97.0% (HPLC)
description
95%
description
≥95% (HPLC)
description
technical grade
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
95%
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: protection reagent, reactivity: alcohol reactive
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent, reactivity: amine reactive, reactivity: thiol reactive
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation, reaction type: Asymmetric synthesis
mp
123-125 °C
mp
119-123 °C (lit.)
mp
-
mp
-
functional group
phenyl, chloro
functional group
chloro, phenyl
functional group
-
functional group
phosphine
Gene Information
human ... HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358)
rat ... Htr1a(24473), Htr2a(29595)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review