Merck
454656
Sigma-Aldrich
2,6-Diphenyl-4H-thiopyran-4-one
96%
Synonim(y):
2,6-Diphenyl-4-thiopyrone, 2,6-diphenylthiopyran-4-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Próba
96%
Formularz
powder or crystals
mp
126-130 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O=C1C=C(SC(=C1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H12OS/c18-15-11-16(13-7-3-1-4-8-13)19-17(12-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
Klucz InChI
ATWNDGSQGMSBJZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)