Merck
44579
Sigma-Aldrich
Drierite
drying agent
Synonim(y):
Calcium sulfate, Gypsum
About This Item
Wzór liniowy:
CaSO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
drying agent
wielkość cząstki
10-20 mesh
ciąg SMILES
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Klucz InChI
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The ontogeny of personality in the wild guinea pig.
Guenther A, et al.
Animal behaviour, 90, 131-139 (2014)
GAS CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF LOWER ALCOHOLS IN BIOLOGIC SAMPLES.
H LYONS et al.
Clinical chemistry, 10, 429-432 (1964-05-01)
Enthalpies of vaporization of organic compounds.
Howard PB and Wadso I.
Acta Chemica Scandinavica, 24, 145-149 (1970)
The analysis of carbon monoxide in urban air at the ppm level, and the normal carbon monoxide value.
L Dubois et al.
Journal of the Air Pollution Control Association, 16(3), 135-139 (1966-03-01)
Respirometry: anhydrous drierite equilibrates with carbon dioxide and increases washout times.
White CR, et al.
Physiological and Biochemical Zoology : Pbz, 79(5), 977-988 (2006)