Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 251,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=C(CH3)CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.10
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
201-202-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.0015 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
510 °C
potency
1815 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
2-15 % (v/v)
pH
7.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
215 °C/1013 hPa
mp
106-112 °C
solubility
202 g/L
bulk density
550 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C4H7NO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H2,5,6)
InChI key
FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 111 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 111 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metakrylamid
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?