Kluczowe dokumenty
443379
Xylenes
ACS reagent, ≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
Synonim(y):
Xylene mixture of isomers
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
3.7 (vs air)
ciśnienie pary
18 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
temp. samozapłonu
867 °F
granice wybuchowości
7 %
zanieczyszczenia
H2SO4, passes test (substances darkened by sulfuric acid)
≤0.003% S compounds
≤0.05% water
≤25% C6H5CH2CH3
pozostałość po odparowaniu
≤0.002%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
tw
137-140 °C (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
Klucz InChI
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Chromatograms
application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.