Przejdź do
SML0540
Oxyphenbutazone
≥98% (HPLC), non-steroid anti inflammatory drug, powder
Synonim(y):
4-Butyl-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-3,5-pyrazolidinedione, G 27202, NSC 526053, Ro 04-4410, p-Hydroxyphenylbutazone, p-Oxyphenylbutazone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
622,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
622,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Oxyphenbutazone, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N2(N(C(=O)C(C2=O)CCCC)c3ccccc3)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C19H20N2O3/c1-2-3-9-17-18(23)20(14-7-5-4-6-8-14)21(19(17)24)15-10-12-16(22)13-11-15/h4-8,10-13,17,22H,2-3,9H2,1H3
InChI key
HFHZKZSRXITVMK-UHFFFAOYSA-N
General description
Oxyphenbutazone is a derivative compound of phenylbutazone.
Biochem/physiol Actions
Oxyphenbutazone is a non-steroid anti inflammatory; anti Mycobacterium tuberculosis agent.
Oxyphenbutazone is an NSAID that has been shown to preferentially kill non-replicating Mycobaterium tuberculosis maintained in media that simulates the mildly acidic, in vivo conditions where drug-resistant, non replicating subpopulations of the bacteria reside in hosts. The compound has little or no affect on replication M. tuberculosis grown in normal liquid cultures.
Oxyphenbutazone is a non-steroid anti inflammatory; anti Mycobacterium tuberculosis agent. Oxyphenbutazone is known to cause inflammatory effects on tissues. Oxyphenbutazone, as a drug, decreases cellular exudates, without involving the pituitary-adrenal axis or the immunity response. Though the drug delivers a number of side effects, it is considered to be less toxic than phenylbutazone, due to decreased rate of intestinal absorption.
Other Notes
Air sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8386SML1893H6278
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated, protect from light
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
methanol: 10 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL (with heating)
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)