Merck
429589
Sigma-Aldrich
Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
environmental standard, 99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=NNHC6H3(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.20
Beilstein:
960878
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.02
klasa czystości
environmental standard
Próba
99%
kolor
dark yellow
mp
126-128 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
C\C(C)=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3
Klucz InChI
YGIXYAIGWMAGIB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)