Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1120,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
InChI key
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
General description
Apigenin can be found in a wide range of medicinal plants such as Achillea sp., Chamomilla sp., Equisetum sp., Mentha sp., Salix sp., Salvia sp., Silybum sp., Thymus sp., Verbascum sp.
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) food and beverages | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical small molecule |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 42251-10MG | 04061832103167 |